Print…
S-Methylisothiouronium sulphate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: S-Methylisothiourea sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea sulphate, S-Methylthiouronium sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulphate
A11044.0E A11044.22 A11044.30 A11044.36
A11044.0EEA 359 EUR
A11044.0E A11044.22 A11044.30 A11044.36
S-Methylisothiouronium sulphate ≥98%
S-Methylisothiouronium sulphate
Purity: 98+% CAS No.: 867-44-7 Molecular Formula: C4H12N4S2.H2SO4 Formula Weight: 278.38 Melting Point: ca 235° dec. Beilstein Reference: 3917217
Fórmula: C₄H₁₂N₄S₂·H₂SO₄
Peso Molecular: 278.38 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 235 °C (decomposição)
Densidade: 1.28
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013055
Número CAS: 867-44-7
EINECS: 212-759-7