Print…
S-Methylisothiouronium sulphate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: S-Methylisothiourea sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea sulphate, S-Methylthiouronium sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulphate
127891000 127895000
ACRO127891000EA 28.8 EUR
ACRO127891000 ACRO127895000
S-Methylisothiouronium sulphate 98%
S-Methylisothiouronium sulphate
Fórmula: C₄H₁₂N₄S₂·H₂SO₄
Peso Molecular: 278.38 g/mol
Ponto de Fusão: 240…241 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013055
Número CAS: 867-44-7
EINECS: 212-759-7
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %