S-Isopropylisothiouronium bromide
Fornecedor: Cayman Chemical
81290-100
81290-50
81290-500
CAYM81290-100EA
113
EUR
CAYM81290-100
CAYM81290-50
CAYM81290-500
S-Isopropylisothiouronium bromide
S-Isopropylisothiouronium bromide
Fórmula:
C₄H₁₁BrN₂S |
Número CAS:
57200-31-4 |