Print…
2-(Tributylstannyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
678333-1G 678333-5G
SIAL678333-1GEA 99 EUR
SIAL678333-1G SIAL678333-5G
2-(Tributylstannyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)pyridine
Fórmula: C₁₇H₃₁NSn
Número MDL : MFCD00052052
Número CAS: 17997-47-6
UN: 2788
ADR: 6.1,III