Print…
Terpinolene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
86485-100ML 86485-500ML
SIAL86485-100MLEA 37.6 EUR
SIAL86485-100ML SIAL86485-500ML
Terpinolene, Sigma-Aldrich®
Terpinolene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Número MDL : MFCD00049191
Número CAS: 586-62-9
EINECS: 209-578-0
UN: 2541
ADR: 3,III