Print…
3-Thienylacetic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Thiophene-3-acetic acid, 3-Thiopheneacetic acid
205370100 205370500
ACRO205370100EA 86.3 EUR
ACRO205370100 ACRO205370500
3-Thienylacetic acid 98%
3-Thienylacetic acid
Fórmula: C₆H₆O₂S
Ponto de Fusão: 77…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005473
Número CAS: 6964-21-2
EINECS: 230-166-1
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Off-white to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %