Print…
2-Thienylacetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A10394.14 A10394.22 A10394.36
A10394.14EA 57.4 EUR
A10394.14 A10394.22 A10394.36
2-Thienylacetic acid ≥98%
2-Thienylacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1918-77-0 Molecular Formula: C6H6O2S Formula Weight: 142.18 Melting Point: 61-65° Boiling Point: 160°/22mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00005458
Fórmula: C₆H₆O₂S
Ponto de ebulição: 160 °C (22 mmHg)
Ponto de Fusão: 61…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005458
Número CAS: 1918-77-0
EINECS: 217-639-8
UN: 3261
ADR: 8,III