Print…
2-Thienylacetic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
187730250 187731000 187730050
ACRO187730250EA 62.4 EUR
ACRO187730250 ACRO187731000 ACRO187730050
2-Thienylacetic acid 98%
2-Thienylacetic acid
Fórmula: C₆H₆O₂S
Ponto de ebulição: 160 °C (22 mmHg)
Ponto de Fusão: 61…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005458
Número CAS: 1918-77-0
EINECS: 217-639-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥88 %
Specific optical rotation +13.0° to +17.0° (20 °C, 589 nm) (neat)