2-Thienylacetyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Thiopheneacetyl chloride, Thiophene-2-acetyl chloride
L09323.06
L09323.14
L09323.06EA
31.6
EUR
L09323.06
L09323.14
2-Thienylacetyl chloride ≥98%
2-Thienylacetyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 39098-97-0
Molecular Formula: C6H5ClOS
Formula Weight: 160.62
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5513
Boiling Point: 131-132°/90mm
Beilstein Reference: 114547
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00005456
Fórmula:
C₆H₅ClOS Peso Molecular: 160.62 g/mol Ponto de ebulição: 131…132 °C (90 mmHg) Densidade: 1.303 Ponto de Inflamação: 101 °C (213 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00005456 Número CAS: 39098-97-0 EINECS: 254-290-0 UN: 3265 ADR: 8 II |