Print…
2-Thienylacetyl chloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
232230500 232230050
ACRO232230500EA 134 EUR
ACRO232230500 ACRO232230050
2-Thienylacetyl chloride 99%
2-Thienylacetyl chloride
Fórmula: C₆H₅ClOS
Ponto de ebulição: 130…135 °C (90 mmHg)
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005456
Número CAS: 39098-97-0
EINECS: 254-290-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Free acid ≤2 %