Cyanamide ≥98% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Stabilised with phosphoric acid
L03744.06
L03744.14
L03744.22
L03744.06EA
34.8
EUR
L03744.06
L03744.14
L03744.22
Cyanamide ≥98% estabilizado
Cyanamide
Stabilized
Purity: 98+%
CAS No.: 420-04-2
Molecular Formula: CH2N2
Formula Weight: 42.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 141°(285°F)
Odour: Odourless
pH: 3.5-4.2
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 132-138°/12mm
Beilstein Reference: 1732569
Merck Reference: 14,2684
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00007572
Fórmula:
CH₂N₂ Ponto de ebulição: 132…138 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 43…47 °C Densidade: 1,282 Ponto de Inflamação: 141 °C (285 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00007572 Número CAS: 420-04-2 EINECS: 206-992-3 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 14,2684 |