Print…
1-Vinyl-2-pyrrolidone estabilizado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Estabilização: Estabilizado com hidróxido de sódio
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
V3409-18KG V3409-1KG V3409-250G V3409-5G
SIALV3409-18KGEA 2380 EUR
SIALV3409-18KG SIALV3409-1KG SIALV3409-250G SIALV3409-5G
1-Vinyl-2-pyrrolidone estabilizado, Sigma-Aldrich®
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Fórmula: C₆H₉NO
Número MDL : MFCD00003197
Número CAS: 88-12-0
EINECS: 201-800-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III