Print…
Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
377655000 377650025
ACRO377655000EA 80.8 EUR
ACRO377655000 ACRO377650025
Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate 95%
Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate
Fórmula: C₅H₅NO₂·H₂O
Ponto de Fusão: 144…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06201862
Número CAS: 336100-46-0
Encomendar
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤14 %
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH ≥94 %