Print…
5-Fluoroorotic acid hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,6-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine-4-carboxylic acid, 5-Fluorouracil-4-carboxylic acid
47190-250MG-F 47190-1G-F
SIAL47190-250MG-FEA 513 EUR
SIAL47190-250MG-F SIAL47190-1G-F
5-Fluoroorotic acid hydrate, Sigma-Aldrich®
5-Fluoroorotic acid hydrate
Fórmula: C₅H₃FN₂O₄·H₂O
Peso Molecular: 174.04 g/mol (anhy)
Número MDL : MFCD00150658
Número CAS: 207291-81-4
EINECS: 211-876-0