Print…
Orotic acid monohydrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A18594.18 A18594.30
A18594.18EA 44.9 EUR
A18594.18 A18594.30
Orotic acid monohydrate ≥98%
Orotic acid monohydrate
Purity: 98% CAS No.: 50887-69-9 Molecular Formula: C5H4N2O4.xH2O Formula Weight: 156.10(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 383901 Merck Reference: 14,6876 MDL No.: MFCD00006027
Fórmula: C₅H₄N₂O₄·1H₂O
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149398
Número CAS: 50887-69-9
EINECS: 200-619-8
Merck Index: 14,6876