Print…
Abietic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
00010-100G 00010-25G
SIAL00010-100GEA 236 EUR
SIAL00010-100G SIAL00010-25G
Abietic acid, Sigma-Aldrich®
Abietic acid
Fórmula: C₂₀H₃₀O₂
Peso Molecular: 302.45 g/mol
Número MDL : MFCD03423567
Número CAS: 514-10-3
EINECS: 208-178-3