Print…
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Methyl-3-((7R,11R,E)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl)naphthalene-1,4-dione
95271-250MG 95271-1G
SIAL95271-250MGEA 39.8 EUR
SIAL95271-250MG SIAL95271-1G
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone), Sigma-Aldrich®
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Fórmula: C₃₁H₄₆O₂
Peso Molecular: 450.6958 g/mol
Número MDL : MFCD00214063
Número CAS: 84-80-0
EINECS: 201-564-2