Print…
Phenylmagnesium bromide 3 mol/l em éter dietílico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
171565-100ML 171565-50ML 171565-800ML
SIAL171565-100MLEA 140 EUR
SIAL171565-100ML SIAL171565-50ML SIAL171565-800ML
Phenylmagnesium bromide 3 mol/l em éter dietílico, Sigma-Aldrich®
Phenylmagnesium bromide
Fórmula: C₆H₅BrMg
Peso Molecular: 181.31 g/mol
Número MDL : MFCD00000038
Número CAS: 100-58-3
EINECS: 202-867-2
UN: 3399
ADR: 4.3 II