Print…
Phenylmagnesium bromide 2.9 mol/l, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
703575-100ML 703575-800ML
SIAL703575-100MLEA 195 EUR
SIAL703575-100ML SIAL703575-800ML
Phenylmagnesium bromide 2.9 mol/l, Sigma-Aldrich®
Phenylmagnesium bromide
Fórmula: C₆H₅BrMg
Peso Molecular: 181.31 g/mol
Número MDL : MFCD00000038
Número CAS: 100-58-3
EINECS: 202-867-2
UN: 2924
ADR: 3 II