Print…
Phenylmagnesium bromide ∼12% (w/w) 1 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
331376-100ML 331376-50ML 331376-800ML
SIAL331376-100MLEA 142 EUR
SIAL331376-100ML SIAL331376-50ML SIAL331376-800ML
Phenylmagnesium bromide ∼12% (w/w) 1 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
Phenylmagnesium bromide
Fórmula: C₆H₅BrMg
Peso Molecular: 181.31 g/mol
Número MDL : MFCD00000038
Número CAS: 100-58-3
EINECS: 202-867-2
UN: 3399
ADR: 4.3 I