Print…
(±)-Indoline-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
302244-25G 302244-5G
SIAL302244-25GEA 169 EUR
SIAL302244-25G SIAL302244-5G
(±)-Indoline-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-Indoline-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₉NO₂
Número MDL : MFCD00010635
Número CAS: 78348-24-0
EINECS: 278-899-6