Cyanamide 50% (w/w) em solução aquosa estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
CAS No.: 420-04-2
Molecular Formula: CH2N2
Formula Weight: 42.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3980
Odour: Odourless
pH: 4.2
Beilstein Reference: 1732569
Merck Reference: 14,2684
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00007572
Fórmula:
CH₂N₂ Densidade: 1,06 Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00007572 Número CAS: 420-04-2 EINECS: 206-992-3 UN: 2922 ADR: 8,III Merck Index: 14,2684 |