Print…
β-Cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W402826-100G W402826-25G W402826-SAMPLE
SIALW402826-100GEA 207 EUR
SIALW402826-100G SIALW402826-25G SIALW402826-SAMPLE
β-Cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
β-Cyclodextrine
Fórmula: C₄₂H₇₀O₃₅
Peso Molecular: 1134.98 g/mol
Número MDL : MFCD00078139
Número CAS: 7585-39-9
EINECS: 231-493-2