Print…
β-Cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C4767-100G C4767-25G
SIALC4767-100GEA 489 EUR
SIALC4767-100G SIALC4767-25G
β-Cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
β-Cyclodextrine
Fórmula: C₄₂H₇₀O₃₅
Peso Molecular: 1134.98 g/mol
Número MDL : MFCD00078139
Número CAS: 7585-39-9
EINECS: 231-493-2