Print…
β-Cyclodextrine ≥98% (por HPLC), Calbiochem®, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
239760-25 239760-500
239760-25EA 98.4 EUR
239760-25 239760-500
β-Cyclodextrine ≥98% (por HPLC), Calbiochem®, Millipore®
β-Cyclodextrine
Fórmula: C₄₂H₇₀O₃₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078139
Número CAS: 7585-39-9
EINECS: 231-493-2