(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
390704-25G
390704-5G
SIAL390704-25GEA
213
EUR
SIAL390704-25G
SIAL390704-5G
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrine
Fórmula:
C₇₂H₁₂₈O₄₈ |
Número MDL :
MFCD00148890 Número CAS: 128446-34-4 |