Print…
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C0926-10G C0926-5G
SIALC0926-10GEA 1520 EUR
SIALC0926-10G SIALC0926-5G
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Fórmula: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16621721
Número CAS: 128446-35-5