Print…
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
389145-25G 389145-5G
SIAL389145-25GEA 271 EUR
SIAL389145-25G SIAL389145-5G
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Fórmula: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16621721
Número CAS: 128446-35-5