Print…
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H31133.06 H31133.14 H31133.22
H31133.06EA 54.4 EUR
H31133.06 H31133.14 H31133.22
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
CAS No.: 128446-35-5 Melting Point: 305° MDL No.: MFCD00069372
Fórmula: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Ponto de Fusão: 305 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00069372
Número CAS: 128446-35-5
EINECS: 420-920-1