(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
297560250
297561000
297565000
ACRO297560250EA
97.3
EUR
ACRO297560250
ACRO297561000
ACRO297565000
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine 97%
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Fórmula:
C₆₃H₁₁₂O₄₂ Ponto de Fusão: 278 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16621721 Número CAS: 128446-35-5 |
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤7.5 % (K.F.) |
HPLC | ≤2.0 % Residual beta-cyclodextrin (On dry substance) |
NMR | substituents are located mainly at O(2) of the anhydroglucopyranose units |