3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
303143-100G
303143-25G
SIAL303143-100GEA
303
EUR
SIAL303143-100G
SIAL303143-25G
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, Sigma-Aldrich®
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Fórmula:
C₆H₈O₄ |
Número MDL :
MFCD00011685 Número CAS: 95-96-5 EINECS: 202-468-3 |