Print…
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
376850250 376851000
ACRO376850250EA 74 EUR
ACRO376850250 ACRO376851000
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 99%
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Fórmula: C₆H₈O₄
Ponto de ebulição: 138…142 °C (8 mmHg)
Ponto de Fusão: 122…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011685
Número CAS: 95-96-5
EINECS: 202-468-3
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥98.5 %