Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
A10790.06
A10790.14
A10790.06EA
108
EUR
A10790.06
A10790.14
Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate ≥98%
Ethyl-2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 43088-42-2
Molecular Formula: C8H11NO2S
Formula Weight: 185.25
Melting Point: 79-83°
Beilstein Reference: 1366073
Fórmula:
C₈H₁₁NO₂S Ponto de Fusão: 79…83 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051669 Número CAS: 43088-42-2 |