Print…
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
232904-10G 232904-50G
SIAL232904-10GEA 103 EUR
SIAL232904-10G SIAL232904-50G
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₇NO₂S
Número MDL : MFCD00009765
Número CAS: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8