Print…
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
681067-1G 681067-5G
SIAL681067-1GEA 72 EUR
SIAL681067-1G SIAL681067-5G
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile
Fórmula: C₅H₄N₂S
Número MDL : MFCD00706298
Número CAS: 4651-82-5