Print…
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
14795-10G 14795-50G
SIAL14795-10GEA 97.1 EUR
SIAL14795-10G SIAL14795-50G
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene, Sigma-Aldrich®
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene
Fórmula: C₁₄H₁₈N₂
Número MDL : MFCD00003920
Número CAS: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6
UN: 3263
ADR: 8,III