Print…
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
169860100 169860500
ACRO169860100EA 52.2 EUR
ACRO169860100 ACRO169860500
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene 99%
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene
Fórmula: C₁₄H₁₈N₂
Peso Molecular: 214.31 g/mol
Ponto de ebulição: 144…145 °C (5hPa)
Ponto de Fusão: 46…50 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003920
Número CAS: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6
UN: 3259
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Light yellow to beige to pink or brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 50 °C
GC ≥98.5 %