Print…
1,3-Dichloroisoquinoline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
382410010 382410050
ACRO382410010EA 73 EUR
ACRO382410010 ACRO382410050
1,3-Dichloroisoquinoline 97%
1,3-Dichloroisoquinoline
Fórmula: C₉H₅Cl₂N
Ponto de Fusão: 120…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00034750
Número CAS: 7742-73-6
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
GC ≥96.0 %