Calcium cyanamide, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
CAS No.: 156-62-7
Molecular Formula: CCaN2
Formula Weight: 80.11
Physical Form: Powder
Density: 2.29
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Gray to dark gray
Odour: Specific type
Melting Point: 1340°
Beilstein Reference: 4124391
Merck Reference: 14,1662
UN No.: 1403
MDL No.: MFCD00064894
Fórmula:
CCaN₂ Ponto de Fusão: 1340 °C Densidade: 2,29 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064894 Número CAS: 156-62-7 EINECS: 205-861-8 UN: 1403 ADR: 4.3,III Merck Index: 14,1662 |