Print…
N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N,n,n,n-tetramethylbenzidine, 4,4'-Bis(dimethylamino)biphenyl
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T5513-25G T5513-5G
SIALT5513-25GEA 645 EUR
SIALT5513-25G SIALT5513-5G
N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine
Fórmula: C₁₆H₂₀N₂
Número MDL : MFCD00008310
Número CAS: 366-29-0
EINECS: 206-676-5