Print…
N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine 97.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
138380050 138380250
ACRO138380050EA 96.1 EUR
ACRO138380050 ACRO138380250
N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine 97.5%
N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine
Fórmula: C₁₆H₂₀N₂
Ponto de Fusão: 192…196 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008310
Número CAS: 366-29-0
EINECS: 206-676-5
Encomendar
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Titration with HClO4 ≥96.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +76° to +83° (20 °C, 589 nm) (c=1, dioxane)