Print…
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
163619-100G 163619-25G
SIAL163619-100GEA 164 EUR
SIAL163619-100G SIAL163619-25G
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₁₅H₁₄O₃
Peso Molecular: 242.27 g/mol
Número MDL : MFCD00003365
Número CAS: 2426-87-1
EINECS: 219-379-0