Print…
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14716.14 A14716.22
A14716.14EA 55.5 EUR
A14716.14 A14716.22
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 2426-87-1 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.27 Melting Point: 61-65° Boiling Point: 213-215°/3.5mm MDL No.: MFCD00003365
Fórmula: C₁₅H₁₄O₃
Peso Molecular: 242.27 g/mol
Ponto de ebulição: 213…215 °C (3.5 mmHg)
Ponto de Fusão: 61…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003365
Número CAS: 2426-87-1
EINECS: 219-379-0