Print…
(R)-(-)-Prolinol ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1274-1G P1274-25G P1274-5G
TCIAP1274-1GEA 16 EUR
TCIAP1274-1G TCIAP1274-25G TCIAP1274-5G
(R)-(-)-Prolinol ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
(R)-(-)-Prolinol
Fórmula: C₅H₁₁NO
Ponto de Inflamação: 86°C
Número MDL : MFCD00064321
Número CAS: 68832-13-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=938d9fff00f697d59399c47c90e486b25eddc74c&vid=938d9fff00f697d59399c47c90e486b25eddc74c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -33.0 deg (C=1, Toluene)