Print…
(R)-(-)-Prolinol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
281697-1G 281697-5G
SIAL281697-1GEA 45.5 EUR
SIAL281697-1G SIAL281697-5G
(R)-(-)-Prolinol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Prolinol
Fórmula: C₅H₁₁NO
Número MDL : MFCD00064321
Número CAS: 68832-13-3