(R)-(-)-Prolinol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L11109.03
L11109.06
L11109.14
L11109.03EA
44.4
EUR
L11109.03
L11109.06
L11109.14
(R)-(-)-Prolinol ≥98%
(R)-(-)-Prolinol
Purity: 98+%
CAS No.: 68832-13-3
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4849
Boiling Point: 74-76°/2mm
Beilstein Reference: 1523669
Optical Rotation: -31° (c=1 in toluene)
MDL No.: MFCD00064321
Fórmula:
C₅H₁₁NO Ponto de ebulição: 74…76 °C (2 mmHg) Densidade: 1,025 Ponto de Inflamação: 86 °C (186 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064321 Número CAS: 68832-13-3 |