Print…
(R)-(-)-Prolinol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
418310050 418310010
ACRO418310050EA 194 EUR
ACRO418310050 ACRO418310010
(R)-(-)-Prolinol 99%
(R)-(-)-Prolinol
Fórmula: C₅H₁₁NO
Ponto de ebulição: 75 °C (2 mmHg)
Densidade: 1,02 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064321
Número CAS: 68832-13-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -29° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)