2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H53518.03
H53518.06
H53518.03EA
63.9
EUR
H53518.03
H53518.06
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 474024-36-7
Molecular Formula: C9H5BrF3N
Formula Weight: 264.04
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 265-266°
MDL No.: MFCD03094308
Fórmula:
C₉H₅BrF₃N Peso Molecular: 264.04 g/mol Ponto de ebulição: 265…266 °C Densidade: 1.626 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03094308 Número CAS: 474024-36-7 |