Print…
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27174.14 H27174.06
H27174.14EA 189 EUR
H27174.14 H27174.06
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid 96%
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
Purity: 96% CAS No.: 103204-69-9 Molecular Formula: C10H11NO3 Formula Weight: 193.21 Melting Point: ca 248° dec. MDL No.: MFCD02258874
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₃
Peso Molecular: 193.21 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 248 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02258874
Número CAS: 103204-69-9