Print…
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
594539-1G 594539-5G
SIAL594539-1GEA 57.8 EUR
SIAL594539-1G SIAL594539-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BO₄
Número MDL : MFCD01632203
Número CAS: 99768-12-4